Documentos Principais
CDS004952
Sigma-Aldrich
2-(Methylsulfonyl)aniline hydrochloride
AldrichCPR
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 429,00
R$ 429,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 429,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10ClNO2S
Peso molecular:
207.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
R$ 429,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CS(=O)(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H9NO2S.ClH/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
chave InChI
MEUQLZQZRWBBHV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)