Documentos Principais
CDS002647
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxyaniline
AldrichCPR
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 642,00
R$ 642,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 642,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
R$ 642,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1ccccc1N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(2)11-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,10H2,1-2H3
chave InChI
PZOZYLSYQJYXBI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)