Documentos Principais
CBR01743
Sigma-Aldrich
1-(1-Pyrrolidinyl)-2-propanamine
AldrichCPR
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.128,00
R$ 2.128,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.128,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
128.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
R$ 2.128,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)CN1CCCC1
InChI
1S/C7H16N2/c1-7(8)6-9-4-2-3-5-9/h7H,2-6,8H2,1H3
chave InChI
ZLGZKMHJXLDWSP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)