CBR01688
4-Hydroxy-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
AldrichCPR
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC(=O)C1(O)CCNCC1
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c8-5(9)6(10)1-3-7-4-2-6;/h7,10H,1-4H2,(H,8,9);1H
chave InChI
XJJJVKSYSBNXLV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)