Documentos
CBR01632
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylamino)-4-piperidinone
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14N2O
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-8(2)9-5-3-7(10)4-6-9/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
GFDHCVUNDUBQCK-UHFFFAOYSA-N