Documentos
CBR01501
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-ethoxybenzonitrile
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(N)cc1C#N
InChI
1S/C9H10N2O/c1-2-12-9-4-3-8(11)5-7(9)6-10/h3-5H,2,11H2,1H3
chave InChI
RIPHVNUYRKOROW-UHFFFAOYSA-N