Key Documents
CBR01229
Sigma-Aldrich
2-(1-Isopropylpiperidin-4-yl)ethanamine
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H22N2
Número CAS:
Peso molecular:
170.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N1CCC(CCN)CC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)12-7-4-10(3-6-11)5-8-12/h9-10H,3-8,11H2,1-2H3
chave InChI
MWNKNYOIYZJMTH-UHFFFAOYSA-N