Documentos Principais
C97202
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxycyclododecane
95%
Sinônimo(s):
Cyclododecene oxide (cis+trans)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O
Número CAS:
Peso molecular:
182.30
Beilstein:
106689
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCCC2OC2CCCC1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)