C9004
Z-DL-Ser-OH
99%
Sinônimo(s):
N-Cbz-DL-serine
About This Item
Ensaio
99%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
124-126 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO5/c13-6-9(10(14)15)12-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,13H,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15)
chave InChI
GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3