Documentos Principais
C62433
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-norbornanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9ClO
Número CAS:
Peso molecular:
144.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
100 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC1[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=O
InChI
1S/C7H9ClO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9/h4-6H,1-3H2/t4-,5+,6?/m1/s1
chave InChI
PQRKEKMZLKKQOP-XSYQQOMZSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)