C58150
2-Chloro-5-nitroaniline
98%
Sinônimo(s):
2-Amino-1-chloro-4-nitrobenzene
About This Item
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
118-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2
chave InChI
KWIXNFOTNVKIGM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?