Key Documents
C54902
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-4-nitrophenol
96%
Sinônimo(s):
α-Chloro-4-nitro-o-cresol
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2C6H3(NO2)OH
Número CAS:
Peso molecular:
187.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
solid
pf
128 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1CCl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2
chave InChI
PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges