About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
217.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
108-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccncc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)