Documentos Principais
C25406
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzotrichloride
96%
Sinônimo(s):
α,α,α,2-Tetrachlorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CCl3
Número CAS:
Peso molecular:
229.92
Beilstein:
2046639
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
96%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.583 (lit.)
p.e.
260-264 °C (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
densidade
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
MFHPYLFZSCSNST-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)