Documentos
C22350
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloroacrylic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH=CHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
106.51
Beilstein:
1720279
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\Cl
InChI
1S/C3H3ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1+
chave InChI
MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N