Merck
C19058
Chloral hydrate
Sinônimo(s):
Trichloroacetaldehyde hydrate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
Fórmula linear:
Cl3CCH(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
165.40
EC Number:
206-117-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1698497
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI key
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
availability
available only in EU
mp
57 °C (lit.)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)