pressão de vapor
16 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
151 °C/740 mmHg (lit.)
pf
10-13 °C (lit.)
densidade
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2
chave InChI
WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup