Documentos Principais
BR782880
BRAND® BRANDplates® for inserts
24-well with lid cellGrade S
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Cell culture, Insert System, Inserts, Plates, Tissue culture
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.465,00
R$ 1.465,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.465,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais:
polystyrene
transparent wells
tamanho:
24 well
R$ 1.465,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Materiais
polystyrene
transparent wells
esterilidade
sterile
Características
lid
single packed
embalagem
pack of 10 ea
pkg of Individually wrapped, with lid
fabricante/nome comercial
BRAND 782880
tamanho
24 well
Descrição geral
PS. pureGrade S surface, untreated, sterile, cover with condensation rings.Manufactured according to the requirements in ANSI/SLAS Standards 1 and 4.BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
Características e benefícios
• Non-treated surface• Side well access for easier pipetting and removing cover slips• Perfect positioning of the BRANDplates® insert
Informações legais
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)