Documentos Principais
BR76020
BRAND® spring clip
size 16 mm , Grip, bore 3 mm
Sinônimo(s):
Clips, Spring clips, Tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Materiais
zinc-plated steel
descrição
zinc/PE-coated steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 76020
furo
3 mm
tamanho
16 mm , Grip
Descrição geral
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)