Documentos Principais
BR709133
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraEND
tube capacity 50 μL
Sinônimo(s):
Micropipettes, Pipettes, intraEND
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Características
DE-M marking, To Contain
embalagem
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
fabricante/nome comercial
BRAND 709133
Comprimento
32 mm
capacidade do tubo
50 μL
Descrição geral
DE-M marking certified for volumes greater than 5 μl. Volume defined by end-to-end filling. Calibrated to contain (TC, In).
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)