Documentos Principais
BR62010
BRAND® PFA sample jar with screw cap
capacity 60 mL
Sinônimo(s):
Jars, PFA
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
PFA
fabricante/nome comercial
BRAND 62010
capacidade
60 mL
conector
GL 40
Descrição geral
For sample collection, transport and storage. PFA screw cap with molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstand temperatures from -200 °C to 260 °C.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)