Documentos Principais
BR23872
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Polyethylene Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 50 mL
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 1.761,00
R$ 1.761,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 1.761,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
R$ 1.761,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Materiais
PE bottle (bottle with base)
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
transparent PVC tube (filling tube)
Características
class AS DE-M
subdivision 0.1 mL
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 23872
faixa de medição
accuracy: ±0.05 mL
volume
50 mL
capacidade
1000 mL capacity(bottle)
Descrição geral
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Class AS, DE-M marking Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex). All BLAUBRAND® automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)