Documentos Principais
BR148502
BRAND® funnel holder
Holds 2 funnels
Sinônimo(s):
Accessories, Funnels
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 1.137,00
R$ 1.137,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 1.137,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.35
R$ 1.137,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Materiais
polypropylene
Características
Holds 2 funnels
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 148502
Descrição geral
PP. To support 1 or 2 funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm. Easily mounted on supports rods with an outer-Ø 8-14 mm with a locking nut
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)