Documentos Principais
BR122750
BRAND® Media Bottle Cap
polypropylene cap, for 500 mL bottle, pack of 10 ea
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 433,00
R$ 433,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 433,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 433,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene cap
Junta
Joints threaded cap (GL56)
Características
for 500 mL bottle
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 122750
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)