Documentos Principais
BMSW1000200
Sigma-Aldrich
Accuris F1 Grade Calibration Weight
200 g
Sinônimo(s):
milligram calibration weight, top pan balance weight, top pan calibration
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 589,00
R$ 589,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 589,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
R$ 589,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific W1000-200
Descrição geral
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Informações legais
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)