BMSE1200CS1
Benchmark Extra casting set for myGel ”InstaView”
for use with 10.5x10cm and 10.5x6cm gels
Sinônimo(s):
gel casting kit
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific E1200-CS1
compatibilidade
for use with 10.5x10cm and 10.5x6cm gels
Descrição geral
Casting set for myGel electrophroresis systems. Includes stand, trays, E1101COMB1 doublesided combs
Aplicação
myGel, casting, electrophoresis, agarose
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)