BMSBSHTP1
myBlock External Temperature Probe
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.76
Produtos recomendados
Características
(wire length 18" probe length 15" probe diameter 1/8")
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSH-TP1
Parâmetros
0 °F temp. range (300 °F) (use on air or liquid)
compatibilidade
BMSBSH5001, BMSBSH5002
Descrição geral
- External temperature probe
- For the MyBlock I and II drybaths
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)