BMSB20004T150
MyBath™ test tube rack
Holds 41 x 15 ml tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Materiais
stainless steel
Características
Holds 41 x 15 ml tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific B2000-4-T150
Descrição geral
MyBath™ mini water bath system tube rack accessories.
Informações legais
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)