Documentos Principais
BMSB0718
Sigma-Aldrich
LaBungee 4 cord bungee cord pack for use with BenchRocker
range 7 - 18 in. working range
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 217,00
R$ 217,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 217,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
R$ 217,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific B0718
Descrição geral
  • Working range of 7 to 18 inches
  • Elastic tie down cord
  • Comes complete with hooks
  • For use with rocking platforms
  • Four cords per pack
Informações legais
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
LaBungee is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)