Documentos Principais
BML00297
Sigma-Aldrich
2-[4-(N-Boc)piperazin-1-yl]pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
AldrichCPR
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.308,00
R$ 1.308,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.308,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H31BN4O4
Número CAS:
Peso molecular:
390.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
R$ 1.308,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(C2=CN=C(N3CCN(CC3)C(OC(C)(C)C)=O)N=C2)OC1(C)C
InChI
1S/C19H31BN4O4/c1-17(2,3)26-16(25)24-10-8-23(9-11-24)15-21-12-14(13-22-15)20-27-18(4,5)19(6,7)28-20/h12-13H,8-11H2,1-7H3
chave InChI
YODSUBUWTUTLAZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)