Documentos Principais
BLN00071
Sigma-Aldrich
7-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 7.537,00
R$ 7.537,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 7.537,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClN3
Peso molecular:
153.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
R$ 7.537,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cncc2cn[nH]c12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-8-1-4-2-9-10-6(4)5/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
APDMSWSXGSRFCJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)