Documentos Principais
BAH379420000
SP Bel-Art® FEP Coated Steel Forceps
Bent, L 102 mm , fully coated
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
FEP forceps (FEP Coated Steel)
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H37942-0000
Comprimento
10.2 cm (4 in.) , long
102 mm , fully coated
Descrição geral
These forceps are fully coated with brown PTFE FEP and comply with FDA regulations concerning direct food contact.
Características e benefícios
  • Wide tips are perfect for lifting cover glasses
  • Available in two styles, bent or straight tip
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)