Documentos Principais
BAH131820812
Clavies® autoclave bags
clear, pack of 100 ea
Sinônimo(s):
sterilzation bag, transparent autoclave bags
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H13182-0812
Largura
200 mm
Descrição geral
These transparent autoclave bags are made of 0.05mm (2 mil) thick polypropylene for discarding used Petri dishes, membrane filters, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates, pipettes, and more.
Características e benefícios
  • Three largest sizes hold 65, 200 and 240 standard Petri dishes respectively
  • Steam autoclavable at 135°C (275°F)
Informações legais
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)