BAF369090250
SP Bel-Art® Sterileware™ Pharma Scoop
white polystyrene, nominal capacity 250 mL (8 oz), sterile, pack of 80 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
Lab Scoop, spoon
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
white polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 80 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Bel-Art F36909-0250
bowl H × L × W
2 in. (50 mm) × 4.125 in. (105 mm) × 3.25 in. (81 mm)
alça C
4.125 in. (10.4 cm)
capacidade nominal
250 mL (8 oz)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- High handle location keeps hand further from sample
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)