Key Documents
BAF367750050
SP Bel-Art® Sterileware Upright Handle Dippers
blue plastic, capacity 50 mL (1¾ oz), sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiais
blue plastic
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 40 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F36775-0050
Comprimento
10.25 in. (260 mm)
capacidade
50 mL (1¾ oz)
cup diam.
1.875 in. (48 mm)
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP