Documentos Principais
BAF367382500
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 2500 mL (85 oz)
Sinônimo(s):
Lab Scoop, spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F36738-2500
Total C
12.625 in. (320 mm)
bowl L
8.5 in. (215 mm)
bowl diam.
7.25 in. (185 mm)
capacidade nominal
2500 mL (85 oz)
Categorias relacionadas
Descrição geral
These reusable, high-quality scoops can be used time and time again for powder and granule handling in pharmaceutical and food handling settings.
Características e benefícios
  • Pharmaceutical 316 grade stainless steel
  • Easy to clean seamless design to help prevent cross-contamination
  • High salt and acid resistance, ideal for food sampling
  • Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
  • GMP compliant
  • Autoclavable
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)