Documentos Principais
BAF116600000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 15 mL (½ oz), polyethylene
Sinônimo(s):
indicator drop bottle, polyethylene bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethylene
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11660-0000
Altura
2.9 in. (74 mm)
29 mm
capacidade
15 mL (½ oz)
Descrição geral
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
Características e benefícios
  • Excellent for use with indicator solutions or dyes
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)