Documentos Principais
B6352
Sigma-Aldrich
7,8-Benzo-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Sinônimo(s):
β-Tetralone hydantoin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
216.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)C2(CCc3ccccc3C2)N1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)