Documentos Principais
B27609
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxygramine
98%
Sinônimo(s):
5-Benzyloxy-3-(dimethylaminomethyl)indole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20N2O
Número CAS:
Peso molecular:
280.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
pf
137-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)