Documentos Principais
B2608
Sigma-Aldrich
1,9-Benz-10-anthrone
technical grade
Sinônimo(s):
7H-Benz[de]anthracen-7-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H10O
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
Beilstein:
1455646
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
pf
168-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2-c3cccc4cccc1c34
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)