Documentos Principais
B23077
Sigma-Aldrich
Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
97%
Sinônimo(s):
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 4′-Hydroxydeoxybenzoin
Selecione um tamanho
5 G
R$ 784,00
R$ 784,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 784,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2COC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 784,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
148-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
chave InChI
JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)