Documentos Principais
B10501
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzoselenadiazole
98%
Sinônimo(s):
Piaselenole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4N2Se
Número CAS:
Peso molecular:
183.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
74-77 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2n[se]nc2c1
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)