B0626
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
crystalline
Sinônimo(s):
NSC 68361
About This Item
forma
crystalline
cor
off-white to tan
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H15NO3/c19-17(20)8-13-10-18-16-7-6-14(9-15(13)16)21-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-7,9-10,18H,8,11H2,(H,19,20)
chave InChI
GKIOPUYLJUOZHJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Inhibitors of Gli1-mediated transcription as potential anticancer agents
- Synthetic analogs of spider toxins
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3