Documentos Principais
ALD01834
Sigma-Aldrich
3-Acetylamino-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7F3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
220.15
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Aplicação
3-Acetylamino-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine is a ligand developed by the Jin-Quan Yu group to affect the meta-selective C-H functionalization of phenols and anilines, including heterocyclic variants of these arenes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.