Ensaio
≥95%
Formulário
flakes
pf
141-146 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(C2=CC=CC=C2)=CN=NN=C1
InChI
1S/C9H7N3/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-10-12-11-7-9/h1-7H
chave InChI
KJZQIXWSZPPOHO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Inverse electron demand Diels-Alder reactions enable total synthesis of natural products with heteroaromatic ring systems.