Documentos
ALD00476
Sigma-Aldrich
Sodium (4-bromophenyl)methanesulfinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrNaO2S
Peso molecular:
257.08
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O=S(CC1=CC=C(Br)C=C1)O[Na]
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Informações legais
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3