ALD00456
Sodium N-benzyloxycarbonyl-4-piperidinesulfinate
About This Item
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O[Na])C1CCN(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)CC1
InChI
1S/C13H17NO4S.Na/c15-13(18-10-11-4-2-1-3-5-11)14-8-6-12(7-9-14)19(16)17;/h1-5,12H,6-10H2,(H,16,17);/q;+1/p-1
chave InChI
LCXWFQBBQAGBHZ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.