Documentos Principais
ALD00436
Sigma-Aldrich
Sodium phenylmethanesulfinate
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.290,00
R$ 2.290,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.290,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NaO2S
Peso molecular:
178.18
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.290,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O[Na])CC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
KQJWHIKPAMMQFZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)