Documentos Principais
ALD00290
Sigma-Aldrich
Sodium 2,2-dimethylpropylsulfinate
Sinônimo(s):
DMPS-Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NaO2S
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Código UNSPSC:
41106514
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
pf
>200 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CS(O[Na])=O
InChI
1S/C5H12O2S.Na/c1-5(2,3)4-8(6)7;/h4H2,1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
KLBOBKWDKHOXNX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.