Documentos Principais
ALD00202
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl fluoride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3Cl2FO2S
Número CAS:
Peso molecular:
229.06
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
65-70 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=C(Cl)C=CC=C1Cl)(F)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H
chave InChI
YZHIFNHRRUIOAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)